Learn More
DiversifiedBiotech POINTS DIFFICILES™ Étiquettes en rouleau - Tubes de 1,5 mL (13 mm)
Code produit 30282284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Café
Lavande
Marron
Or
Orange
Rose
Conditionnement:
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30282284 Rose 1000 pièces
30282285 Café 1000 pièces
30282286 Or 1000 pièces
30282273 Lavande 1000 pièces
30282347 Marron 1000 pièces
30282298 Orange 1000 pièces
30282310 Argent 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30282284 Fournisseur DiversifiedBiotech Code fournisseur TSPOTS50P
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étiquettes prédécoupées et détachables pour bouchons de tubes en polyoléfine souple
  • Étiquettes cryogéniques circulaires formatées pour l'écriture manuscrite
  • Difficile Spots™ Ce sont des étiquettes cryogéniques en PVC faciles à écrire, conditionnées en rouleau, qui acceptent l'écriture de la plupart des marqueurs de laboratoire.
  • Difficile Spots™ Disponibles en plusieurs couleurs et tailles, elles permettent de choisir l'étiquette adaptée à chaque usage.
  • Adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), au verre et aux métaux sans se fissurer, se décoller ni se dégrader.
  • Un matériau polyoléfine flexible et un adhésif acrylique se dilatent et se contractent en fonction des variations de température.
  • Dimensions de l'étiquette : 0,50 in (13 mm)
  • Rouleau de 1000
Spécification
Type d’adhésif Peel and Stick, Acrylique
Couleur Rose
Finition Semi-brillant
Format Rouleau
Matériau Polyoléfine
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette de lettre ultra réfléchissante
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 0,50 in
Largeur (impériale) 0,50 po
Largeur (métrique) 1.27 cm