Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes pour tubes Tough-Spots™, en rouleau
Code produit 15778092
Change view
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu, Vert, Lavande, Rouge, Jaune
Café
Lavande
Marron
Or
Orange
Rose
Conditionnement:
1 rouleau
1000 pièces
5 pièces
5 rouleaux
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15778092 Lavande 1 rouleau
15708102 Rose 1 rouleau
15788092 Or 1 rouleau
15798092 Orange 1 rouleau
17130681 Bleu, Vert, Lavande, Rouge, Jaune 5 rouleaux
17140681 Marron 1 rouleau
17150681 Argent 5 pièces
12348827 - 1000 pièces
12338827 - 1000 pièces
12318827 - 1000 pièces
12328827 - 1000 pièces
15597945 Café 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15778092 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HEATSPOTS50L
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les étiquettes pour tubes ronds pré-découpés ne se décollent pas ou ne bougent pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation, pour garantir l’étiquetage des microtubes pendant toute procédure de
Les étiquettes de décollage pré-découpées pour les tubes, livrées dans un format de rouleau pratique, sont supérieures aux rubans et étiquettes classiques pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et cliniques.
  • En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
  • Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal ainsi qu’à d’autres éléments
  • Les étiquettes ne se décollent pas et ne bougent pas ; idéales pour une utilisation dans les rotors à centrifuger sans liaison ni capture
  • Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
  • Étiquettes rondes, pré-découpées, décollables pour le haut des tubes fournies en rouleaux de distribution pratiques
  • Les spots de 13 mm de diamètre sont parfaitement adaptés aux tubes de 1,5 mL/2,0 mL.
  • Résiste aux environnements extrêmes pour que les tubes restent clairement identifiés
    • Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
    • Froid : températures de congélation jusqu'à -196 °C
    • Solvants organiques et agents caustiques
    • Centrifugation
Specifications
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Lavande
Affichage Blank
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyoléfine
Type de produit Étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage des tubes utilisés dans les congélateurs, l’eau bouillante, l’autoclave, la centrifugeuse, les étuves
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5/2,0 ml
Étiquettes par rangée 2
Étiquettes par feuille 1000
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -320,8 °F à +176 °F
Plage de températures (métrique) -196°C à +80°C
Dimensions (L x l) 1.3 x 1.3 cm
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 1.3 cm
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 13 mm