Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester agressives de série ToughBond™ sur un cœur Ultra de 3 po
Tous les produits Brady ProduitsDescrizione
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; certifiées UL ; homologuées CSA
- Température de service de -40 à 248°F (-40 à 120°C)
Specifica
Specifica
| Type de produit | Imprimante |
| Couleur | Blanc |
| Type d’affichage | Aucun |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Étiquettes, Imprimante d'étiquettes BBP81, Brady Imprimante d'étiquettes série IP, Imprimante Brady PR Imprimante d'étiquettes série Plus |
| Matériau | Polyester |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (impériale) | 6,85 po |
| Largeur (métrique) | 50.80 mm |
| Hauteur (impériale) | 1 in |
| Hauteur (métrique) | 25.40 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?