Learn More
Brady™ Panneau de sécurité Sol anti-dérapant ToughStripe™
Code produit 11761705 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Alarme Incendie
Attention à la marche
Douche de sécurité
Exit
Extincteur
LUNETTES DE SÉCURITÉ REQUISES
Lunettes de sécurité obligatoires
Mesures de première urgence
RISQUE BIOLOGIQUE
Sortie de secours
Stockage de produits chimiques
Tuyaux d’incendie
Zone de casque de sécurité
Zone de protection auditive
Zone de protection oculaire
Équipements de rinçage des yeux
Couleur:
Blanc
Noir
Noir sur blanc
Noir sur jaune
Noir sur orange
Rouge 
Forme:
Rectangulaires
Rond
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Couleur Forme Conditionnement
11761705 Alarme Incendie Noir sur blanc Rond 1 pièce
11701705 Douche de sécurité Noir Rond -
11791695 Mesures de première urgence Blanc Rond 1 pièce
11731705 Exit Noir sur blanc Rond 1 pièce
11741705 Mesures de première urgence Blanc Rectangulaires -
11771705 Tuyaux d’incendie Noir sur blanc Rond 1 pièce
11751705 Extincteur Noir sur blanc Rond 1 pièce
11781705 Sortie de secours Noir sur blanc Rond 1 pièce
11711715 Stockage de produits chimiques Rouge  Rectangulaires 1 pièce
11721715 Attention à la marche Noir sur jaune Rectangulaires 1 pièce
11756355 Zone de protection auditive Noir sur jaune Rectangulaires 1 pièce
11766355 Zone de protection oculaire Noir sur jaune Rectangulaires 1 pièce
11776355 Zone de casque de sécurité Noir sur jaune Rectangulaires 1 pièce
11796355 RISQUE BIOLOGIQUE Noir sur orange Rectangulaires 1 pièce
11786355 Lunettes de sécurité obligatoires Noir sur jaune Rectangulaires 1 pièce
11706365 Équipements de rinçage des yeux Noir Rond 1 pièce
11736365 LUNETTES DE SÉCURITÉ REQUISES Noir sur jaune Rectangulaires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11761705 Fornitore Brady™ N. del fornitore 104493
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Panneaux difficiles à manquer conçus avec rouleau adhésif résistant pour le marquage au sol
  • Revêtus d’un adhésif haute performance
  • D’apparence brillante et très visible pour communiquer d'importants messages de sécurité et d'avertissement aux employés
  • Surface antidérapante transparente
  • Conçu avec des sections de matériau antidérapant qui aident à prévenir les glissements, les déplacements et les chutes accidentels
  • Facile à retirer et à appliquer
  • En polyester
Specifica
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Permanent Caoutchouc
Description ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés
Diamètre (impériale) 17 in
Diamètre (métrique) 431.80 mm
À utiliser avec (application) À utiliser pour marquer les allées, les passages et les emplacements de stockage, indiquer les équipements de sécurité et les sorties et appliquer les exigences en matière d’équipement de protection avec une apparence brillante et une zone anti-dérapante claire pour communiquer des messages de sécurité et d’avertissement importants aux employés
Température max. (impériale) 129,9°F
Température (impériale) min. -0,4°F
Épaisseur 0,01 in
Plage de températures (métrique) -18°C à 54°C
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -0,4°F à 129,9°F
Langues Anglais
Texte affiché Alarme Incendie
Type de produit Panneau de sécurité de marquage au sol
Couleur Noir sur blanc
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.