Learn More
Brady™ Flèches de sol ToughStripe Max
Code produit 31900302 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Dimensions (L x l):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
254 x 101.6 mm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
31900302 Jaune 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900251 Noir 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900271 Noir 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900260 Noir 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900295 Bleu 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900290 Bleu 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900280 Bleu 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900270 Vert 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900285 Vert 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900297 Vert 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900262 Rouge 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900258 Rouge 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900264 Rouge 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900263 Blanc 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900300 Blanc 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900268 Blanc 254 x 101.6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 31900302 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177093
Expédition estimée: 11-01-2027
Construit plus solide, dure plus longtemps sur des sols industriels éprouvants. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape est spécialement conçu pour tenir position dans les zones de chariots élévateurs et de passage intense.
  • Réingénierie pour être deux fois plus fine mais deux fois plus durable afin de mieux résister aux impacts dévastateurs dans les chariots élévateurs et les zones à fort trafic
  • Un profil plus fin et un véritable adhésif de bord à bord minimisent les points de crochet
  • Le polyester résistant (PETG) est quatre fois plus rigide que le vinyle et ne contient aucun plastifiant
  • La conception isolant les dégâts maintient le ruban intact plus longtemps en empêchant les déchirures, les entailles et les déchirures
  • La finition mate offre un excellent contraste de couleurs pour une visibilité nette sous n’importe quel éclairage
  • Une construction compacte donne un rouleau plus petit et léger
  • Peut être facilement installé par une seule personne avec un minimum d’outils
  • Compatible avec l’applicateur ToughStripe Floor Tape (numéro de pièce 150852)
Spécification
Dimensions (L x l) 127 x 50.8 mm
Finition Brillant
À utiliser avec (application) Identification des installations, marquage des étages, étiquetage pauvre et 5S, identification de sécurité, marquage d’entrepôt
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 127 mm
Plage de températures (impériale) 50 °F à 140 °F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 60 °C
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Type d’adhésif Caoutchouc
Couleur Jaune
Matériau Polyester
Type de produit Ruban de marquage au sol