Learn More
Brady™ ToughStripe Max Angle de sol L
Code produit 31900312 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Dimensions (L x l):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
254 x 101.6 mm
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
31900312 Noir 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900283 Jaune 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900284 Bleu 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900282 Jaune 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900261 Blanc 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900309 Blanc 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900299 Jaune 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900303 Bleu 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900301 Vert 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900310 Noir 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900286 Vert 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900273 Rouge 127 x 50.8 mm 1 pièce
31900288 Noir 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900296 Bleu 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900253 Vert 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900266 Rouge 203.2 x 76.2 mm 1 pièce
31900308 Rouge 254 x 101.6 mm 1 pièce
31900257 Blanc 254 x 101.6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 31900312 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177098
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Construit plus solide, dure plus longtemps sur des sols industriels éprouvants. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape est spécialement conçu pour tenir position dans les zones de chariots élévateurs et de passage intense.
  • Réingénierie pour être deux fois plus fine mais deux fois plus durable afin de mieux résister aux impacts dévastateurs dans les chariots élévateurs et les zones à fort trafic
  • Un profil plus fin et un véritable adhésif de bord à bord minimisent les points de crochet
  • Le polyester résistant (PETG) est quatre fois plus rigide que le vinyle et ne contient aucun plastifiant
  • La conception isolant les dégâts maintient le ruban intact plus longtemps en empêchant les déchirures, les entailles et les déchirures
  • La finition mate offre un excellent contraste de couleurs pour une visibilité nette sous n’importe quel éclairage
  • Une construction compacte donne un rouleau plus petit et léger
  • Peut être facilement installé par une seule personne avec un minimum d’outils
  • Compatible avec l’applicateur ToughStripe Floor Tape (numéro de pièce 150852)
Spezifikation
Dimensions (L x l) 127 x 50.8 mm
Finition Brillant
À utiliser avec (application) Identification des installations, marquage des étages, étiquetage pauvre et 5S, identification de sécurité, marquage d’entrepôt
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 127 mm
Plage de températures (impériale) 50 °F à 140 °F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 60 °C
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Type d’adhésif Caoutchouc
Couleur Noir
Matériau Polyester
Type de produit Ruban de marquage au sol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.