Learn More
Brady™ ToughStripe Max Floor Dots
Code produit 31900304 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31900304 Bleu 20 pièces
31900291 Noir 20 pièces
31900267 Jaune 20 pièces
31900250 Vert 20 pièces
31900275 Rouge 20 pièces
31900259 Blanc 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31900304 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177130
Expédition estimée: 18-01-2027
Construit plus solide, dure plus longtemps sur des sols industriels éprouvants. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape est spécialement conçu pour tenir position dans les zones de chariots élévateurs et de passage intense.
  • Réingénierie pour être deux fois plus fine mais deux fois plus durable afin de mieux résister aux impacts dévastateurs dans les chariots élévateurs et les zones à fort trafic
  • Un profil plus fin et un véritable adhésif de bord à bord minimisent les points de crochet
  • Le polyester résistant (PETG) est quatre fois plus rigide que le vinyle et ne contient aucun plastifiant
  • La conception isolant les dégâts maintient le ruban intact plus longtemps en empêchant les déchirures, les entailles et les déchirures
  • La finition mate offre un excellent contraste de couleurs pour une visibilité nette sous n’importe quel éclairage
  • Une construction compacte donne un rouleau plus petit et léger
  • Peut être facilement installé par une seule personne avec un minimum d’outils
  • Compatible avec l’applicateur ToughStripe Floor Tape (numéro de pièce 150852)
Spécification
Diamètre (impériale) externe 3,5 in
Diamètre (métrique) externe 89.9 mm
Dimensions (L x l) 89.9 x 89.9 mm
Finition Brillant
À utiliser avec (application) Marquage au sol
Plage de températures (impériale) 50 °F à 140 °F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 60 °C
Type d’adhésif Caoutchouc
Couleur Bleu
Matériau Polyester
Type de produit Ruban de marquage au sol