Learn More
Brady™ Ruban adhésif de sol solide ToughStripe Max
Product Code. 30280393 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Largeur (métrique):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Unit Size:
1 rouleau
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Largeur (métrique) Unit Size
30280393 Bleu 101,6 mm 1 rouleau
30280394 Jaune 76,2 mm 1 rouleau
30280374 Jaune 50,8 mm 1 rouleau
30280344 Jaune 101,6 mm 1 rouleau
30280361 Bleu 50,8 mm 1 rouleau
30280342 Rouge 50,8 mm 1 rouleau
30280350 Blanc 50,8 mm 1 rouleau
30280379 Vert 50,8 mm 1 rouleau
30280349 Bleu 76,2 mm 1 rouleau
30280360 Blanc 76,2 mm 1 rouleau
30280372 Blanc 101,6 mm 1 rouleau
30280371 Rouge 76,2 mm 1 rouleau
30280366 Orange 50,8 mm 1 rouleau
30280359 Vert 76,2 mm 1 rouleau
30280391 Rouge 101,6 mm 1 rouleau
30280367 Orange 76,2 mm 1 rouleau
30280347 Vert 101,6 mm 1 rouleau
30280382 Noir 50,8 mm 1 rouleau
30280341 Orange 101,6 mm 1 rouleau
30280364 Violet 76,2 mm 1 rouleau
30280378 Violet 50,8 mm 1 rouleau
30280384 Noir 76,2 mm 1 rouleau
30280346 Noir 101,6 mm 1 rouleau
30280354 Gris 50,8 mm 1 rouleau
30280375 Marron 50,8 mm 1 rouleau
30280373 Marron 101,6 mm 1 rouleau
30280348 Marron 76,2 mm 1 rouleau
30280385 Violet 101,6 mm 1 rouleau
30280368 Gris 76,2 mm 1 rouleau
30280376 Gris 101,6 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30280393 Supplier Brady™ Supplier No. 177037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    200.05€ / 1 rouleaux
    Économisez 36.95€
    15% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ToughStripe™ Le ruban de marquage au sol Max est spécialement conçu pour rester en place dans les zones de passage de chariots élévateurs et à fort trafic.
  • Repensé pour être deux fois plus fin et deux fois plus résistant afin de mieux supporter les chocs et les impacts dans les zones de circulation intense et les zones de chariots élévateurs.
  • Un profil plus fin et une véritable adhésion bord à bord minimisent les points d'arrachement
  • Le polyester résistant (PETG) est quatre fois plus rigide que le vinyle et ne contient aucun plastifiant.
  • Sa conception anti-déchirure préserve l'intégrité du ruban adhésif plus longtemps en empêchant les déchirures et les entailles de se propager.
  • La finition mate offre un excellent contraste de couleurs pour une visibilité optimale sous tous les éclairages.
  • Sa conception compacte permet d'obtenir un rouleau plus petit et plus léger.
  • Peut être facilement installé par une seule personne avec un minimum d'outils.
  • Compatible avec le ToughStripe™ Applicateur de ruban adhésif pour sols (référence 150852)
Specifications
Dimensions (L x l) 101.6 mm x 30.48 m
Finition Brillant
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Plage de températures (impériale) 50 °F à 140 °F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 60 °C
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 101,6 mm
Type d’adhésif Caoutchouc
Couleur Bleu
Matériau Polyester
Type de produit Ruban pour sol