Learn More
Brady™ Ruban adhésif de sol rayé ToughStripe Max
Code produit 30280395 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Blanc
Bleu, Jaune
C.I. 42510, Jaune
Jaune, Noir
Noir, Blanc
Noir, Orange
Rouge, Blanc
Rouge, Jaune
Vert, Blanc
Largeur (métrique):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Unit Size:
1 rouleau
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Largeur (métrique) Unit Size
30280395 Rouge, Jaune 101,6 mm 1 rouleau
30280380 Jaune, Noir 50,8 mm 1 rouleau
30280377 Jaune, Noir 76,2 mm 1 rouleau
30280345 Jaune, Noir 101,6 mm 1 rouleau
30280352 Rouge, Blanc 50,8 mm 1 rouleau
30280363 Noir, Orange 76,2 mm 1 rouleau
30280353 Rouge, Blanc 76,2 mm 1 rouleau
30280381 Noir, Blanc 50,8 mm 1 rouleau
30280340 Noir, Blanc 76,2 mm 1 rouleau
30280351 Vert, Blanc 50,8 mm 1 rouleau
30280396 Rouge, Blanc 101,6 mm 1 rouleau
30280387 Noir, Orange 101,6 mm 1 rouleau
30280355 Vert, Blanc 76,2 mm 1 rouleau
30280390 Bleu, Blanc 50,8 mm 1 rouleau
30280343 Rouge, Jaune 50,8 mm 1 rouleau
30280357 Bleu, Jaune 101,6 mm 1 rouleau
30280388 Bleu, Blanc 76,2 mm 1 rouleau
30280362 Vert, Blanc 101,6 mm 1 rouleau
30280356 Noir, Orange 50,8 mm 1 rouleau
30280386 Rouge, Jaune 76,2 mm 1 rouleau
30280365 Bleu, Jaune 50,8 mm 1 rouleau
30280389 Noir, Blanc 101,6 mm 1 rouleau
30280383 Bleu, Blanc 101,6 mm 1 rouleau
30280369 C.I. 42510, Jaune 101,6 mm 1 rouleau
30280392 Bleu, Jaune 76,2 mm 1 rouleau
30280370 C.I. 42510, Jaune 76,2 mm 1 rouleau
30280358 C.I. 42510, Jaune 50,8 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30280395 Supplier Brady™ Supplier No. 177051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    260.66€ / 1 rouleaux
    Économisez 48.34€
    15% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ToughStripe™ Le ruban de marquage au sol Max est spécialement conçu pour rester en place dans les zones de passage de chariots élévateurs et à fort trafic.
  • Repensé pour être deux fois plus fin et deux fois plus résistant afin de mieux supporter les chocs et les impacts dans les zones de circulation intense et les zones de chariots élévateurs.
  • Un profil plus fin et une véritable adhésion bord à bord minimisent les points d'arrachement
  • Le polyester résistant (PETG) est quatre fois plus rigide que le vinyle et ne contient aucun plastifiant.
  • Sa conception anti-déchirure préserve l'intégrité du ruban adhésif plus longtemps en empêchant les déchirures et les entailles de se propager.
  • La finition mate offre un excellent contraste de couleurs pour une visibilité optimale sous tous les éclairages.
  • Sa conception compacte permet d'obtenir un rouleau plus petit et plus léger.
  • Peut être facilement installé par une seule personne avec un minimum d'outils.
  • Compatible avec le ToughStripe™ Applicateur de ruban adhésif pour sols (référence 150852)
Specifications
Dimensions (L x l) 101.6 mm x 30.48 m
Finition Brillant
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Plage de températures (impériale) 50 °F à 140 °F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 60 °C
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 101,6 mm
Type d’adhésif Caoutchouc
Couleur Rouge, Jaune
Matériau Polyester
Type de produit Ruban pour sol