Description
- Repensé pour être deux fois plus fin et deux fois plus résistant afin de mieux supporter les chocs et les impacts dans les zones de circulation intense et les zones de chariots élévateurs.
- Un profil plus fin et une véritable adhésion bord à bord minimisent les points d'arrachement
- Le polyester résistant (PETG) est quatre fois plus rigide que le vinyle et ne contient aucun plastifiant.
- Sa conception anti-déchirure préserve l'intégrité du ruban adhésif plus longtemps en empêchant les déchirures et les entailles de se propager.
- La finition mate offre un excellent contraste de couleurs pour une visibilité optimale sous tous les éclairages.
- Sa conception compacte permet d'obtenir un rouleau plus petit et plus léger.
- Peut être facilement installé par une seule personne avec un minimum d'outils.
- Compatible avec le ToughStripe™ Applicateur de ruban adhésif pour sols (référence 150852)
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 101.6 mm x 30.48 m |
| Finition | Brillant |
| Longueur (impériale) | 100 ft. |
| Longueur (métrique) | 30.48 m |
| Plage de températures (impériale) | 50 °F à 140 °F |
| Plage de températures (métrique) | 10 °C à 60 °C |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 101,6 mm |
| Type d’adhésif | Caoutchouc |
| Couleur | Rouge, Blanc |
| Afficher plus |