Learn More
TERUMO Garrots
Code produit 17102834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Largeur (métrique):
12.5 mm
25 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (métrique) unitSize
17102834 Rouge 25 mm 100 pièces
17112834 Bleu 25 mm 100 pièces
17122834 Bleu 12.5 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17102834 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8XXTC
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception de Terumo assure le confort des professionnels de la santé, facilite les interventions efficaces
  • La conception de Terumo procure du confort aux professionnels de la santé ainsi qu'aux patients et facilite des interventions rapides et efficaces
  • Manipulation d’une seule main
  • Verrouillage à déclenchement rapide
  • Fermeture à pression de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Latex Free Oui
Type de produit garrot pour adulte
Jetable Réutilisable
Largeur (métrique) 25 mm
Type d’emballage Roulé individuellement