Learn More
Invitrogen™ Kit à sélection double ToxBLAzer™
Code produit 10624223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μg
5mg
Conditionnement:
1 pièce
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10624223 200 μg 1 pièce
11504936 5mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10624223 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K1138
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Kit à sélection double ToxBLAzer™
Le kit DualScreen ToxBLAzer™ offre l’avantage clé de combiner la lecture du gène rapporteur ratiométrique de la bêta-lactamase avec une lecture de cytotoxicité dans le même dosage. Ainsi, ToxBLAzer™ Dualscreen fournit des lectures de rapporteurs qui normalisent les réponses cellulaires cytotoxiques, ce qui est une nécessité dans les applications de screening qui régulent la transcription. Le substrat ToxBLAzer™ contient à la foisle substrat LiveBLAzer™-FRET B/G et un indicateur de cytotoxicité exclusif. Les deux composés entrent facilement dans la cellule, où les estérases endogènes les transforment rapidement en composés fluorescents. L’activité de l’estérase et une membrane cellulaire intacte sont nécessaires pour détecter l’indicateur. La fluorescence de l’indicateur de cytotoxicité est décalée vers le rouge pour assurer la compatibilité avec les émissions bleues et vertesdu substrat LiveBLAzer™-FRET B/G, ce qui permet de détecter à la fois l’activité du gène rapporteur et la cytotoxicité dans le même échantillon de dosage.
Avantages des kits DualScreen ToxBLAzer™ :
  • La lecture multiplexée permet d’identifier rapidement les faux positifs en raison de la toxicité ou du manque de cellules viables, améliorant ainsi l’efficacité du choix des seuils
  • L’affichage ratiométrique du bleu:vert rapporteur réduit les faux résultats en minimisant le bruit expérimental
  • L’ajout d’un seul réactif élimine le besoin de suivre les dosages de cytotoxicité, augmentant ainsi le débit tout en réduisant la consommation d’échantillons et de composés de test
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage ToxBLAzer™ DualScreen Loading Kits include ToxBLAzer™ substrate, DMSO (for Solution A), Solution B, and Solution C. ToxBLAzer™ substrate is provided lyophilized and should be stored at 20°C, dessicated and protected from light. DMSO (for Solution A), Solution B, and Solution C should be stored at 22-25°C, protected from direct light.
    The 200 μg kit is sufficient for 3,750 x 48 μl standard protocol well assays; the 5 mg kit is sufficient for 93,750 x 48 μl standard protocol well assays. Bulk quantities of loading kits are available upon request.
    Méthode de détection Fluorescent
    Type de produit Kit à double écran
    Quantité 200 μg
    Format Kit
    Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
    Substrat Substrat bêta-lactamine
    Gamme de produits ToxBLAzer
    À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques, fluoromètre, cytomètre en flux