Learn More
Lonza™ ToxiLight™ Kit de bioessai de cytotoxicité non destructif, 500 tests
Code produit 11640261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 ml LT27-060 AK Réactif de détection, 1 x 50 ml LT27-066 AK Tampon de dosage
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11640261 5 x 10 ml LT27-060 AK Réactif de détection, 1 x 50 ml LT27-066 AK Tampon de dosage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11640261 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur LT07217
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Conçu pour mesurer la toxicité dans les cellules de mammifères et les lignées cellulaires en culture.
  • Sûr – Aucun produit chimique dangereux n'est requis.
  • Flexible - Les surnageants cellulaires peuvent être congelés sans perte de qualité. AK activité, permettant des études cinétiques à long terme.
  • Signal rapide et lisible détectable 5 minutes après l'ajout du ToxiLight™ Réactif de bioessai.
  • Simple - Le test nécessite l'ajout simple d'un seul réactif, qui peut être ajouté directement aux puits dans lesquels les cellules se développent, ou à un petit échantillon de surnageant de culture aspiré.
  • Non destructif - ToxiLight™ le test détecte les cellules AK présent dans les surnageants de culture cellulaire, éliminant ainsi la nécessité de lyser les cellules pour réaliser le test et permettant d'effectuer plusieurs tests sur le même échantillon.
  • Très sensible - Le ToxiLight™ Le kit de bioessai exploite la nature cyclique de AK réaction par laquelle une petite quantité de AK l'enzyme peut générer des concentrations élevées de ATP . Cela permet de détecter des changements très subtils de la cytotoxicité et de réduire les faux négatifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages Cytotoxicité non destructive
Contenu et stockage LT27-060 AK réactif de détection (lyophilisé), LT27-066 AK tampon d'essai
Description 100 tests / 5 plaques
À utiliser avec (application) Test de cytotoxicité
Quantité 5 x 10 ml LT27-060 AK Réactif de détection, 1 x 50 ml LT27-066 AK Tampon de dosage