Learn More
Kartell™ Éprouvettes graduées PMP (TPX™) de forme basse
Code produit 10020941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
2000 ml
Graduations:
5 ml
10 ml
25 ml
400 ml
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
2 pièces
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
10020941 50 ml 10 ml 12 pièces
10182421 2000 ml 400 ml 2 pièces
10080971 - 25 ml 8 pièces
10428272 25 ml 5 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10020941 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0133400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    53.94€ / 12 pièces
    Économisez 3.06€
    5% de réduction
En stock
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure de forme basse Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
  • Forme basse
  • Base circulaire
  • Bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes moulées dans les éprouvettes
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
  • Convient aux applications avec des a
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Tolérance ± 2,5 ml
Quantité 12/boîte
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 2,5 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Base Type Circulaire
Hauteur (impériale) 5,62 in
Hauteur (métrique) 143 mm
Type de produit Éprouvette graduée
Température max. (métrique) 170 °C