Learn More
Thermo Scientific™ Tampon Corégulateur TR-FRET A
Code produit 10562704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10562704 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10562704 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV4384
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tests d’interaction co-factorielle, dosage des récepteurs nucléaires LanthaScreen™
Description Tampon A de corégulateur TR-FRET, 25 ml, liquide, pH de 7.5, stockage entre 20 et 30°C, température ambiante ou conditions d’expédition dans de la glace humide ou sèche, soluble dans l’eau, à utiliser avec la pharmaceutique et biopharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations
Contenu et stockage Le tampon du corégulateur TR-FRET A peut être livré congelé ou à température ambiante. Il doit être stocké à température ambiante (20 à 30°C).
Quantité 25 ml
Forme Liquide
Conditions d’expédition Produit approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou carbonique