Learn More
Thermo Scientific™ Tampon Corégulateur TR-FRET B
Code produit 10418853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10418853 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10418853 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV4418
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tests d’interaction co-factorielle, dosage des récepteurs nucléaires LanthaScreen™
Solubilité Hydrosoluble
À utiliser avec (application) Pharma et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations, développement et recherche pharmaceutique, biologie des récepteurs nucléaires, dosages biochimiques des récepteurs nucléaires, interaction avec les récepteurs nucléaires
Description Tampon B de corégulateur TR-FRET, 25 ml, liquide, stocker entre 20 et 30°C, soluble dans l’eau, utilisé pour la pharmaceutique et biopharmaceutique, l’identification et la validation des cibles et des dérivations
Contenu et stockage Le tampon du corégulateur TR-FRET B peut être livré congelé ou à température ambiante. Il doit être stocké à température ambiante (20 à 30°C).
Quantité 25 ml
Forme Liquide
Conditions d’expédition Produit approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou carbonique