Learn More
Thermo Scientific™ Tampon Corégulateur TR-FRET D
Code produit 10073343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10073343 25mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10073343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV4420
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
À utiliser avec (application) Pharma et biopharma, identification et validation de cibles et de plomb, tests d’interaction cofactorielle des récepteurs nucléaires Lanthascreen™
À utiliser avec (équipement) Tests d’interaction co-factorielle, dosage des récepteurs nucléaires LanthaScreen™
Quantité 25mL
Solubilité Eau
Type de produit Tampon de corégulateur D
Contenu et stockage Le tampon du corégulateur TR-FRET D peut être livré congelé ou à température ambiante. Il doit être stocké à 4°C.
Conditions d’expédition Produit approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou carbonique