Learn More
Thermo Scientific™ Tampon Corégulateur TR-FRET H
Description
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Tests d’interaction co-factorielle, dosage des récepteurs nucléaires LanthaScreen™ |
| Quantité | 25mL |
| Contenu et stockage | Le tampon du corégulateur TR-FRET H peut être livré congelé ou à température ambiante. Il doit être stocké à température ambiante (20 à 30°C). |
| Conditions d’expédition | Produit approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou carbonique |