Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de Corégulateur TR-FRET I
Code produit 10122428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10122428 25mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10122428 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV4662
 Article restreint
En stock
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Liquide
À utiliser avec (équipement) Tests d’interaction co-factorielle, dosage des récepteurs nucléaires LanthaScreen™
Quantité 25mL
Contenu et stockage Le tampon du corégulateur TR-FRET I peut être livré congelé ou à température ambiante. Il doit être stocké à température ambiante (20 à 30°C).
Conditions d’expédition Produit approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou carbonique