Learn More
Invitrogen™ TR-FRET Coregulator Buffer J
Code produit 10223848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10223848 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10223848 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV4682
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Tampon Corégulateur TR-FRET J
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le tampon J de corégulateur TR-FRET peut être livré congelé ou à température ambiante. Il doit être stocké à température ambiante (20 à 30°C).
Format Liquide
Quantité 25 ml
Conditions d’expédition Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche