Learn More
Invitrogen™ TR-FRET Dilution Buffer
Code produit 10398323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10398323 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10398323 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV3574
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Tampon de dilution TR-FRET
Le tampon de dilution TR-FRET est un composant essentiel des dosages de kinase à l’aide de la technologie LanthaScreen™. Le tampon de dilution TR-FRET est utilisé pour diluer les anticorps LanthaScreen™ pour les applications d’analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de dilution
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL