Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit
Code produit 15621822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 dosages de 20 μl
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15621822 800 dosages de 20 μl 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15621822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A15893
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le kit de dosage coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET ER bêta offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands potentiels du récepteur d’estrogènes (ER) bêta en tant qu’agonistes ou antagonistes du recrutement de coactivateur dépendant des ligands.
  • Le kit de dosage coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET ER bêta offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands potentiels du récepteur d’estrogènes (ER) bêta en tant qu’agonistes ou antagonistes du recrutement de coactivateur dépendant des ligands. Le kit utilise un domaine de liaison de ligands ER bêta (ER bêta-LBD) marqué à la glutathione S-transférase (GST), un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb) et un peptide coactivateur marqué à la fluorescéine, dans un format de dosage homogène, type mélange et lecture.
  • Mode agoniste -  Pour exécuter L'essai de coactivateur LanthaScreen TR-FRET ER bêta en mode agoniste (pour identifier les composés agonistes), l’ER bêta-LBD est ajouté aux composés de dosage du ligand, suivi d’un mélange du peptide coactivateur fluorescéine et de l’anticorps Tb-anti-GST. Après une incubation à température ambiante, le rapport d’émission TR-FRET 520:495 est calculé et utilisé pour déterminer l’EC50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide coactivateur-bêta ER, ce ligand EC50 est une valeur composite représentant la quantité de ligand requise pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et recruter un peptide coactivateur.
  • Mode antagoniste -  Lors de l’exécution du kit de dosage coactivateur LanthaScreen TR-FRET ER bêta en mode antagoniste (pour identifier les composés antagonistes), l’ER bêta-LBD est ajouté aux composés de dosage de ligand, suivi d’un mélange d’agoniste, de peptide coactivateur de fluorescéine et d’anticorps Tb-anti-GST. La concentration d’agoniste utilisée dans ce mode est la concentration EC80, comme déterminé par la première exécution du dosage en mode agoniste.
  • Comprend :
    • 1 tube de protéine recombinante du domaine de liaison du ligand ER bêta (Conserver entre -68 et -85°C)
    • 1 tube de peptide (Conserver entre -5 et -30°C)
    • 2 flacons de tampon TR-FRET (Conserver entre -5 et -30°C)
    • 1 flacon d’anticorps Tb-anti-GST (Conserver entre -5 et -30°C)
    • 1 tube de DTT (Conserver entre -5et -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 1 tube de protéine recombinante du domaine de liaison du ligand ER bêta (Conserver entre -68 et -85°C)
1 tube de peptide (Conserver entre -5 et -30°C)
2 flacons de tampon TR-FRET (Conserver entre -5 et -30°C)
1 tube d’anticorps Tb-anti-GST (Conserver entre -5 et -30°C)
1 tube de DTT (Conserver entre -5 et -30°C)
À utiliser avec (application) Test d’interaction co-factorielle, dosage des récepteurs nucléaires
Gamme de produits LanthaScreen
Quantité 800 dosages de 20 μl
Type Kit de dosage du coactivateur TR-FRET ER bêta