Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Competitive Binding Kit
Description
- Le kit de liaison des concurrents LanthaScreen™ TR-FRET ER bêta offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit de ligands pour le récepteur d’estrogènes (ER) bêta. Le kit utilise un domaine de liaison du ligand ER bêta humain (LBD) marqué à la glutathione S-transférase (GST), un anticorps anti-GST marqué au terbium et un ligand ER fluorescent à petite molécule (Fluormone™ ES2) dans un format de dosage homogène, type mélange et lecture.
- Complet et prêt à l’emploi : tous les réactifs sont inclus. Il vous suffit d’ajouter les composés de dosage
- Compatible avec un débit élevé : dosages TR-FRET dans une plaque de 384 puits
- Pratique : composants disponibles en vrac pour répondre à des besoins de sélection plus importants
- Comprend :
- 1 tube de protéine recombinante du domaine de liaison du ligand ER bêta (Conserver entre -68 et -85°C)
- 1 tube de Fluormone ES2 (Conserver entre -5 et -30°C)
- 2 flacons de tampon NR (stocker entre -5 et -30°C)
- 1 tube d’anticorps Tb-anti-GST (stocker entre -5et -30°C)
- 1 tube de DTT (stocker entre -5et -30°C)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 tube de protéine recombinante du domaine de liaison du ligand ER bêta (Conserver entre -68 et -85°C) 1 tube de Fluormone ES2 (Conserver entre -5 et -30°C) 2 flacons de tampon NR (Conserver entre -5 et -30°C) 1 tube d’anticorps Tb-anti-GST (Conserver entre -5 et -30°C) 1 tube de DTT (Conserver entre -5 et -30°C) |
| À utiliser avec (application) | Tests de liaison compétitifs, dosage du récepteur nucléaire |
| Gamme de produits | LanthaScreen |
| Quantité | 800 dosages de 20 μl |
| Type | Kit de test de liaison compétitive TR-FRET ER bêta |