Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET Progesterone Receptor Coactivator Assay Kit
Code produit 15657858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 dosages de 20 μl
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15657858 800 dosages de 20 μl 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15657858 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A15903
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le kit de dosage coactivateur du récepteur de progestérones LanthaScreen™ TR-FRET offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands potentiels du récepteur de progestérones (PR) en tant qu’agonistes ou antagonistes du recrutement de coactivateur dépendant des ligands.
  • Le kit de dosage coactivateur du récepteur de progestérones LanthaScreen™ TR-FRET offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands potentiels du récepteur de progestérones (PR) en tant qu’agonistes ou antagonistes du recrutement de coactivateur dépendant des ligands. Le kit utilise un domaine de liaison de ligands PR (PR-LBD) marqué à la glutathione S-transférase (GST) (également disponible séparément), un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb) et un peptide coactivateur marqué à la fluorescéine, dans un format de dosage homogène, type mélange et lecture.
  • Mode agoniste - Pour exécuter L'essai coactivateur du récepteur de progestérones LanthaScreen TR-FRET en mode agoniste (pour identifier les composés agonistes), le PR-LBD est ajouté aux composés de dosage du ligand, suivi d’un mélange du peptide coactivateur marqué à la fluorescéine et de l’anticorps anti-GST marqué au Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET de 520/495 nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer l’EC50 à partir d’une courbe de réponse des doses du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide coactivateur-PR, ce ligand EC50 est une valeur composite représentant la quantité de ligand requise pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et recruter un peptide coactivateur.
  • Mode antagoniste - Pour exécuter L'essai coactivateur du récepteur de progestérones LanthaScreen™ TR-FRET en mode antagoniste (pour identifier les composés agonistes), le PR-LBD est ajouté aux composés de dosage du ligand, suivi d’un mélange agoniste du peptide coactivateur marqué à la fluorescéine, et de l’anticorps anti-GST marqué au terbium. La concentration d’agoniste utilisée dans ce mode est la concentration EC80, comme déterminé par la première exécution du dosage en mode agoniste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 tube de protéine recombinante du domaine de liaison du ligand PR (Conserver entre -68 et -85°C)
1 tube de peptide (Conserver entre -5 et -30°C)
2 flacons de tampon TR-FRET (Conserver entre -5 et -30°C)
1 tube d’anticorps Tb-anti-GST (Conserver entre -5 et -30°C)
1 tube de DTT (Conserver entre -5 et -30°C)
À utiliser avec (application) Test d’interaction co-factorielle, dosage des récepteurs nucléaires
Gamme de produits LanthaScreen
Quantité 800 dosages de 20 μl
Type Kit de dosage du coactivateur de récepteur de progestérone TR-FRET LanthaScreen