Learn More
Invitrogen™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
Code produit 15564169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15564169 50 tests 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15564169 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A25618
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les kits d’imagerie de cellules-souches pluripotentes (CSP) humaines vivantes Molecular Probes™ disposent de réactifs offrant une imagerie supérieure des CSP humaines vivantes.
Ce kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 comprend un anticorps primaire marqué de manière optimale et associé à un milieu d’imagerie de fond réduit (FluoroBrite DMEM™) afin de détecter spécifiquement le marqueur PSC TRA-1-60. Pour la coloration cellulaire fixe des marqueurs PSC et des marqueurs du feuillet embryonnaire, nous recommandons le kit d’immunocytochimie à 4 marqueurs de cellules souches pluripotentes.
Le kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 pour l’imagerie cellulaire en phase permet d’effectuer les actions suivantes :
• Confirmer l’expression d’un marqueur de cellules souches pluripotentes clé à l’aide d’un anticorps conjugué au colorant optimal
• Préserver la santé des cellules et maximiser le signal de fluorescence avec du FluoroBrite™ DMEM
• Conserver les échantillons de cellules vivantes en toute confiance à l’aide de réactifs testés pour être exempts de contaminants courants
Confirmer l’expression d’un marqueur clé PSC
Grâce à la haute performance des colorants Alexa Fluor™ lumineux et photostables, ce kit permet une détection fiable des cellules vivantes du marqueur PSC de surface TRA-1-60. Il a été démontré que ce conjugué d’anticorps donne des résultats de coloration supérieurs lorsqu’il est utilisé avec FluoroBrite™ DMEM.
Préserver la santé cellulaire et optimiser
les cellules de coloration du signal dans FluoroBrite™ DMEM maximisent la santé cellulaire et améliorent le rapport signal-bruit lors de l’imagerie par fluorescence à cellules vivantes.
Coloration des échantillons de cellules vivantes en toute confiance
Contrairement à la plupart des autres anticorps conjugués, les réactifs fournis dans ce kit sont filtrés de manière stérile à 0,2 µm et testés pour être exempts de contaminants courants.
Ce que vous obtenez
Évolutivité aisée pour n’importe quelle plaque de culture, boîte ou format de lame, le kit de conjugué TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 est livré avec suffisamment de réactifs pour colorer 50 échantillons à l’aide d’un volume de coloration de 200 µl et comprend :
• 200 µl d’Alexa Fluor™ 488 Souris anti-humaine TRA-1-60 (concentration de 50 X)
• 500 ml de FluoroBrite™ DMEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Alexa Fluor 488
Quantité 50 tests
Contenu et stockage
  • 200 µl d’Alexa Fluor™ 488 de souris anti-humain TRA-1-60 (concentration 50 x) (stockage entre 2°C et 8°C)
  • FluoroBrite™ DMEM de 500 ml
  • Stocker entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière.
)
Gamme de produits Alexa Fluor
Type de produit Kit conjugué