Learn More
MedChemExpress Trabectedin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Poids moléculaire | 761.84 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 114899-77-3 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 95.0% |
| Solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (43.75 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Ecteinascidin 743∣ ET-743 |
| Cible | Reactive Oxygen Species∣Apoptosis |
| Afficher plus |