Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour l’analyse des dioxines et PCB
Code produit 10299314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
Phase stationnaire:
Trace™ TR-Dioxin 5 MS
Trace™ TR-PCB 8 MS
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Épaisseur du film Phase stationnaire Conditionnement
10299314 30 m 0,1 μm Trace™ TR-Dioxin 5 MS 1 pièce
10478464 60 m 0,1 μm Trace™ TR-Dioxin 5 MS 1 pièce
10351335 60 m 0,25 μm Trace™ TR-Dioxin 5 MS 1 pièce
10085834 50 m 0,25 μm Trace™ TR-PCB 8 MS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10299314 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26AF047P
Expédition estimée: 26-11-2026
Analysez les dioxines et les PCB (biphényles polychlorés) via les analyses GC / MS haute résolution afin d’obtenir des performances et une reproductibilité inégalées.
Analysez les dioxines et les biphényles polychlorés (PCB) avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ personnalisées pour les analyses de dioxines et de PCB, et bénéficiez de leur reproductibilité et de leurs performances inégalées. Optimisées pour répondre aux exigences des méthodes GC / MS haute résolution, ces colonnes offrent des performances optimales, avec une stabilité exceptionnelle et un bleeding très faible. Ces colonnes à faible polarité offrent une vaste couverture de 17 congénères revêtant la plus haute importance toxicologique (2,3,7,8 congénères chloro-substitués).
Colonnes adaptées spécifiquement aux dioxines et PCB :
  • TRACE TR-dioxine 5MS : tests de dioxines et de furanes
  • TRACE TR-PCB 8MS : analyse GC / MS haute résolution des PCB
  • Qualité et reproductibilité excellentes
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse du furane (PCDF), GC/MS pour l’analyse des furanes (PCDF), GC/MS pour l’analyse des congénères des PCB
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Description 30 m x 0,25 mm x 0,1 μm
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G27, G36
Phase stationnaire Trace™ TR-Dioxin 5 MS
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 360/370°C