Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour pesticides
Code produit 10713236 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Phase stationnaire:
Trace™ Pesticide
Trace™ Pesticide II
Trace™ Pesticide III
Trace™ Pesticide IV
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Phase stationnaire Conditionnement
10713236 Trace™ Pesticide III 1 pièce
10210705 Trace™ Pesticide IV 1 pièce
10773586 Trace™ Pesticide II 1 pièce
10211635 Trace™ Pesticide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10713236 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26RC142F
Expédition estimée: 05-01-2027
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées.
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour pesticides. Ces colonnes sont spécialement conçues et testées pour répondre aux exigences les plus strictes de l’analyse des pesticides et herbicides.
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible diminuant la contamination MS
  • Conception innovante qui facilite l’utilisation à des températures supérieures
  • L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Stérols végétaux
  • Pyréthroïdes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des pesticides
Granulométrie 0,2 μm
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Description 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm avec protection de 5 m
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G43
Phase stationnaire Trace™ Pesticide III
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 280/300°C