Learn More
Descripción
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour pesticides. Ces colonnes sont spécialement conçues et testées pour répondre aux exigences les plus strictes de l’analyse des pesticides et herbicides.
- Bleeding faible diminuant la contamination MS
- Conception innovante qui facilite l’utilisation à des températures supérieures
- L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
- Composés aromatiques chlorés
- Stérols végétaux
- Pyréthroïdes
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec (application) | Analyse des pesticides |
| Granulométrie | 0,2 μm |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Description | 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm avec protection de 5 m |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Type d’USP | G43 |
| Phase stationnaire | Trace™ Pesticide II |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Mostrar más |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.