Learn More
MP Biomedicals™ Oligo-éléments pour un environnement ultra-propre
Code produit 11487191 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487191 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11487191 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296026401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    308.70€ / 1kg
    Économisez 16.30€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Les minéraux à l’état de trace sont dans des environnements ultra propres où les éléments à l’état de trace généralement présents, sont absents
  • Éléments à 7 traces généralement présents dans un environnement ouvert
  • Supplément de régime alimentaire pour animaux de recherche
  • Poudré
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants 10,7 % de dioxyde de silicium, 0,067 % de chlorure de nickel, 0,060 % de fluorure de sodium, 0,070 % de chlorure de cobalt, 0,013 % de molybdate d’ammonium, 0,010 % d’étain (métal), 0,004 % de sulfate de vanadium.2H2O, Alphacel, 89,076 % en vrac non nutri
Format Poudre
À utiliser avec (application) Les minéraux à l’état de trace sont dans des environnements ultra propres où les éléments à l’état de trace généralement présents, sont absents
Quantité 1 kg
Espèces Rat
Conditions de stockage 15°C à 30°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trace Minerals for an Ultra Clean Environment
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Alphacel, Cobalt Chloride Hexahydrate, nickel dichloride