Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Analyseur d’oxygène à l’état de traces, 0-1000 ppm
Code produit 16208831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 1000 ppm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
16208831 0 à 1000 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16208831 Fournisseur PureAire Monitoring Systems, Inc. Code fournisseur 99141
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une utilisation dans un environnement sous vide, une imprimante 3D, un générateur d’azote ou un outil à semi-conducteurs utilisant de l’azote, de l’argon ou de la cryogénie. Le capteur de zirconium robuste est connecté via la bride KF25. Le capteur est connecté à l’analyseur à l’aide d’un câble de 3 m pour faciliter la connexion.
  • Capteur de zirconium précis en ppm
  • Deux points de consigne d’alarme
  • Alarme sonore intégrée de 90 dB
  • Écran numérique et sortie analogique de 4-20 mA
  • Équerres de fixation murale
Pourquoi choisir PureAire ?
  • En tant que chef de file dans le secteur de l’analyse de l’oxygène et de la détection des gaz, PureAire est dédié à la sécurité de nos clients et des clients qu’ils servent, grâce à la fabrication de moniteurs durables, innovants et fiables.
Qu’est-ce qu’un analyseur O2 ?
  • L’analyseur de traces O2 et de contrôle de l’air est conçu pour la surveillance continue des faibles niveaux d’oxygène dont les besoins sont de zéro à 1 000 parties par million (ppm)
Pour quels gaz un moniteur O2 peut-il être utilisé ?
  • Les analyseurs d’oxygène PureAire peuvent être utilisés pour l’azote et l’argon.
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Spécification
Profondeur (impériale) 3 in
Profondeur (métrique) 76 mm
Dimensions (L x l x H) 5,125 x 3,15 x 3 po
Hauteur (impériale) 3,15 in
Hauteur (métrique) 80 mm
Plage d’humidité 0-95 % HR
Plages de mesure 0 à 1000 ppm
Plage de températures (impériale) -40°F à +134°F
Plage de températures (métrique) -40 à +55°C
Tension 24 V
Garantie 2 années après ETD
Poids (impériale) 1,1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Largeur (impériale) 5,125 in
Largeur (métrique) 130 mm