Learn More
Thermo Scientific™ Colonne GC TRACE™ TR-1
Code produit 10037594 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10037594 30 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10037594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260A469P
Expédition estimée: 27-11-2026
Utilisez cette colonne GC apolaire pour le développement de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux et de composés chlorés et nitroaromatiques.
  • Utilisez cette colonne GC non polaire
  • Pour l’élaboration de méthodes et l’analyse de composés chlorés et nitroaromatiques
  • Pour l’élaboration de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Épaisseur du film 5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm