Learn More
Thermo Scientific™ Colonne GC TRACE™ TR-1
Code produit 10671206 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
100 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10671206 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10668805 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10279304 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10374363 30 m 0,32 mm 3 μm 1 pièce
10708043 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10600174 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10070073 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10311545 30 m 0,53 mm 5 μm 1 pièce
10269464 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10496873 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10585225 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10475533 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10068942 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10475723 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10592635 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
10179414 30 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10506005 100 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10725574 30 m 0,53 mm 0,5 μm -
10219264 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 10671206 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260A296P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette colonne GC apolaire pour le développement de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux et de composés chlorés et nitroaromatiques.
Utilisez la colonne de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 pour le développement de méthodes et pour des analyses de l’environnement et de composés chlorés et nitroaromatiques. Ces colonnes de chromatographie en phase gazeuse apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane, présentent une température de fonctionnement élevée.
Colonnes TraceGOLD
• Faible relargage
• Fiabilité et reproductibilité
• Large gamme d'accessoires
• Chaque colonne est testée en usine et
• TraceGOLD TG-5MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire TR-1
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 30 m