Learn More
Thermo Scientific™ Colonne GC TRACE™ TR-1
Artikelnummer. 10708043 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
100 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Packungsgröße
10708043 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10668805 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10279304 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10374363 30 m 0,32 mm 3 μm 1 pièce
10600174 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10070073 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10311545 30 m 0,53 mm 5 μm 1 pièce
10269464 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10496873 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10585225 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10475533 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10068942 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10475723 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10592635 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
10179414 30 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10506005 100 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10725574 30 m 0,53 mm 0,5 μm -
10671206 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10219264 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10708043 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260A297P
Expédition estimée: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez cette colonne GC apolaire pour le développement de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux et de composés chlorés et nitroaromatiques.
Utilisez la colonne de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 pour le développement de méthodes et pour des analyses de l’environnement et de composés chlorés et nitroaromatiques. Ces colonnes de chromatographie en phase gazeuse apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane, présentent une température de fonctionnement élevée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Phase stationnaire TR-1
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TRACE
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.