Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1701
Code produit 10039732 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15m
30 m
60m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10039732 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10630236 15m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10344963 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10640236 60m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
11507771 60m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10467124 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10039732 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260Q142P
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des colonnes à polarité moyenne avec une sélectivité alternative avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701.
Utilisez des colonnes à polarité moyenne avec une sélectivité alternative avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-1701.
  • Phase de polarité moyenne, cyanopropylphényl polysiloxane à 14%
  • Faible bleeding même à une haute température de fonctionnement
  • Excellent point de départ pour le développement de méthodes
  • Adaptées pour tout un éventail d’applications
  • Similaires à DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides
  • PCB
  • HAP
  • Acides organiques
  • Médicaments
  • Stéroïdes
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) GC/MS pour pesticides, PCB, PAH et acides organiques, GC/MS pour médicaments et stéroïdes, GC/MS pour EPA 608, 8081
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Mi-polaire
Description 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G46
Phase stationnaire Trace™ TR-1701
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 280/300°C