Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1MS
Code produit 10392595 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10392595 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10681524 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10394663 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10455363 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10551505 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10342785 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10392595 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260B047P
Expédition estimée: 27-11-2026
Utilisez cette colonne apolaire à faible bleeding pour les analyses environnementales GC / MS nécessitant une température élevée et une phase inerte.
Avec un bleeding faible et une température de fonctionnement maximale de 340 à 360°C, la colonne Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS est idéale pour toutes les applications GC / MS. La colonne est particulièrement bien adaptée aux applications telles que les analyses environnementales GC / MS, qui nécessitent une phase inerte pouvant fonctionner à haute température.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Phase apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Température de fonctionnement élevée
  • Phase inerte adaptée aux analyses environnementales
Applications :
  • Composés chlorés et nitroaromatiques
  • Analyses environnementales GC / MS
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
Recommandés pour :
  • Phtalates
  • Polymères
  • Total des hydrocarbures pétroliers récupérables (TRPH)
  • Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Pesticides organochlorés
  • Pesticides organophosphorés
  • HAP
  • Paraffines
  • Polywax
  • Pyréthroïdes
  • Composés semi-volatils
  • Xylènes
Semblable à :
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • SPB™-1 Sulfur
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse environnementale, Analyses environnementales GC/MS
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Apolaire
Description 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G1, G2, G38
Phase stationnaire Trace™ TR-1 MS
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 340/360°C