Description
Excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 sont capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
- Phase apolaire, 5 % phényl méthyl polysiloxane
- Température de fonctionnement élevée et bleeding extrêmement faible
- Largement utilisée dans tout un éventail d’applications
- Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
- Alcools
- Acides gras libres
- Composés aromatiques
- Parfums
- Pesticides à faible polarité
Spécification
Spécification
| Température max. | 320/340°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-5 |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des aromatiques, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour aromatiques, GC/MS pour saveurs, GC/MS pour pesticides à faible polarité |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Apolaire |
| Afficher plus |