Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5
Code produit 10374603 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 m
15m
15 m
30m
30 m
60m
60 m
100 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10374603 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10219844 7 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10079372 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10243263 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10253263 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10384173 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10424963 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10293593 30m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10735983 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10532465 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10262005 100 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10516765 15m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10096004 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10089182 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10107504 60m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10585415 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
10223423 30 m 0,53 mm 5 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10374603 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260E130P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez ces excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
Excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 sont capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
  • Phase apolaire, 5 % phényl méthyl polysiloxane
  • Température de fonctionnement élevée et bleeding extrêmement faible
  • Largement utilisée dans tout un éventail d’applications
  • Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
  • Alcools
  • Acides gras libres
  • Composés aromatiques
  • Parfums
  • Pesticides à faible polarité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 320/340°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-5
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse des aromatiques, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour aromatiques, GC/MS pour saveurs, GC/MS pour pesticides à faible polarité
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Apolaire
Description 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm