Få mere at vide
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5
Artikelnummer. 31908298 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Longueur (métrique):
7 m
15m
15 m
30m
30 m
60m
60 m
100 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Pakningsstørrelse
31908298 7 m 0,32 mm 0,25 μm -
10219844 7 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10374603 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10079372 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10243263 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10253263 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10384173 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10424963 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10293593 30m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10735983 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10532465 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10262005 100 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10516765 15m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10096004 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10089182 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10107504 60m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10585415 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
10223423 30 m 0,53 mm 5 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31908298 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260E113P
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Choisissez ces excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
Excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 sont capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
  • Phase apolaire, 5 % phényl méthyl polysiloxane
  • Température de fonctionnement élevée et bleeding extrêmement faible
  • Largement utilisée dans tout un éventail d’applications
  • Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
  • Alcools
  • Acides gras libres
  • Composés aromatiques
  • Parfums
  • Pesticides à faible polarité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
À utiliser avec (application) Analyse des aromatiques, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour aromatiques, GC/MS pour saveurs, GC/MS pour pesticides à faible polarité
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 7 m
Polarité Apolaire
Description 7 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G27, G36
Phase stationnaire Trace™ TR-5
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 320/340°C
Vis mere Vis mindre
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.