Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS
Code produit 10331265 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10331265 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10239694 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10197564 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10434403 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10533795 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10592065 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10029382 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10486954 15m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10089422 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10650174 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10380975 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10253553 15m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10038952 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10495533 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10593025 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10659475 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10753867 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10429054 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10722927 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
10177934 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
10638895 20 m 0,18 mm 0,18 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 10331265 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260F035P
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez ces colonnes qui offrent une phase GCMS appréciée pour de nombreuses applications.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS offrent une phase GCMS populaire pour de nombreuses applications.
  • Phase apolaire, 5 % phényl polysilphénylène-siloxane
  • Faible bleeding et haute stabilité
  • Rapport signal / bruit élevé se traduisant par une sensibilité accrue
  • Résistance élevée à la contamination de l’oxygène et de l’eau
  • Semblable à : B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommandé dans les cas suivants :
  • Hydrocarbures
  • Solvants
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phénols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des pesticides, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MS pour les phénols, GC/MS pour amines
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Apolaire
Description 15 m x 0,25 mm x 0,1 µm
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G27, G36
Phase stationnaire Trace™ TR-5 MS
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 360/370°C