Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FAME
Code produit 10390975 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25m
30 m
50 m
60m
60 m
100 m
120 m
Diamètre (métrique):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10390975 10 m 0,1 mm 1 pièce
16031412 100 m 0,25 mm 1 pièce
10325203 25m 0,22 mm 1 pièce
10085934 25m 0,32 mm 1 pièce
10497524 30 m 0,22 mm 1 pièce
10542465 30 m 0,25 mm 1 pièce
10299904 30 m 0,32 mm 1 pièce
10407534 50 m 0,22 mm 1 pièce
10712927 50 m 0,32 mm 1 pièce
10594495 60m 0,22 mm 1 pièce
10324773 60 m 0,25 mm 1 pièce
10310935 60 m 0,32 mm 1 pièce
10543425 120 m 0,25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10390975 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260M096P
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la séparation des isomères cis / trans et FAME à divers degrés d’insaturation, choisissez cette colonne à bleeding faible et à haute polarité, optimisée pour l’analyse FAME.
Choisissez les colonnes de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME pour la séparation des isomères cis / trans et des esters méthyliques d’acide gras (FAME) avec divers degrés d’insaturation. La colonne TRACE TR-FAME est une colonne à base de cyanopropylphényl spécifiquement conçue pour la séparation des FAME. Elle est également adaptée aux applications impliquant une colonne à polarité élevée pour la détection MS.
Qualité et reproductibilité excellentes
  • Bleeding faible pour MS, même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
  • Phase polaire, 70 % cyanopropyl polysilphénylène-siloxane
  • Température de fonctionnement supérieure à celle des autres colonnes
Applications :
  • FAME
  • Isomères cis / trans, FAME
Utilisations recommandées :
  • FAME
Semblable à :
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des isomères cis/trans FAME, GC/MS pour l’analyse des isomères cis/trans FAME
Épaisseur du film 0,2 μm
Longueur (métrique) 10 m
Polarité Polaire
Description 10 m x 0,10 mm x 0,20 μm
Diamètre (métrique) 0,1 mm
Phase stationnaire Trace™ TR-FAME
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 250/260°C