Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FFAP
Code produit 10189414 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
50 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
0.5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10189414 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10704637 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10086744 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10784077 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10259864 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10447514 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10714827 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
30308745 60 m 0.32 mm 0.5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10189414 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260N298P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garde un bleeding faible, même à des températures élevées. Choisissez ces colonnes pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
Bleeding faible même à des températures élevées. Choisissez les colonnes GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
Conçues spécialement pour l’analyse FFAP :
  • Phase polaire, polyéthylène glycol modifié au TPA
  • Phase FFAP liée
  • Qualité testée pour l’analyse de composés acides
  • Équivaut aux phases USP G25 et G35
  • Qualité et reproductibilité excellentes
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations difficiles à analyser
  • Performances fiables et reproductibles
Utilisation recommandée :
  • Acides
  • Analyse FFAP
  • Alcools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 240/250°C
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-FFAP
Type d’USP G25, G35
À utiliser avec (application) Analyse des composés acides, GC pour l’analyse des composés acides
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description 30 m x 0,53 mm x 1 µm