Description
Bleeding faible même à des températures élevées. Choisissez les colonnes GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
- Polar phase, TPA modified polyethylene glycol
- Bonded FFAP phase
- Quality tested for acidic compound analysis
- Equivalent to USP G25 and G35
- Excellent Quality and Reproducibility
- Low bleed even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult-to-analyze separations
- Reliable and reproducible performance
Recommended Use:
- Acids
- FFAP analysis
- Alcohols
Specifications
Specifications
| Épaisseur du film | 0.5 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Polarité | Polar |
| Diamètre (métrique) | 0.32 mm |
| Type d’USP | G25, G35 |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-FFAP |
| Type | 60 m x 0.32 mm x 0.5 μm |
| Diamètre (métrique) interne | 0.32 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Température max. (métrique) | 240/250°C |