Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-V1
Code produit 10355203 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
1 μm
1,4 µm
1,8 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10355203 20 m 0,18 mm 1 μm 1 pièce
10030213 30 m 0,25 mm 1,4 µm 1 pièce
10158074 60 m 0,25 mm 1,4 µm 1 pièce
10090253 30 m 0,32 mm 1,8 μm 1 pièce
10219824 60 m 0,32 mm 1,8 μm 1 pièce
10111383 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10355203 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260V495P
En stock
Utilisez ces colonnes à film épais à polarité moyenne.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 sont des colonnes de polarité moyenne à film épais.
  • Phase de polarité moyenne, 6 % cyanopropylphényl polysiloxane
  • Films épais pour l’analyse d’analytes volatils
  • Bleeding faible adapté à la détection MS
  • Semblable à : DB-624, BPX volatils, Rtx volatils, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommandé dans les cas suivants :
  • Composés organiques volatils
  • Alcools
  • EPA 502.2, 608 et 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de l’alcool, GC/MS pour les alcools, GC/MS pour l’EPA 502.2, 608 et 624
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 20 m
Polarité Mi-polaire
Description 20 m x 0,18 mm x 1 µm
Diamètre (métrique) 0,18 mm
Type d’USP G43
Phase stationnaire Trace™ TR-V1
Diamètre (métrique) interne 0,18 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 280/300°C