Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax
Code produit 10642094 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10m
15m
15 m
30 m
60m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10642094 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10691386 10m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10213033 15m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10059142 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10170643 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10315253 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10469234 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10120983 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10333993 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10545475 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10743697 60m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10458464 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10512075 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10130983 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10796324 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10147834 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10712517 60m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10642094 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260W143P
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez une large gamme de composés polaires avec cette colonne de GC à polarité élevée, à usage général et à faible bleeding.
Analysez une large gamme de composés polaires avec la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Phase polyéthylène-glycol idéale pour l’analyse de tous les composés polaires. Elles sont hautement réticulées et entièrement désactivées pour offrir une excellente forme de pic, même avec des alcools à chaîne courte.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylène-glycol
  • Hautement réticulées et entièrement désactivées
  • Lavable au solvant
Applications :
  • Esters
  • Alcools
  • Cétones
  • Glycols
  • Isomères aromatiques
Qualité et reproductibilité excellentes :
Utilisation recommandée :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
  • Aldéhydes
  • Huiles essentielles
Autres utilisations :
  • Acides
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Amines–aliphatiques
  • Amines–aromatiques
  • Herbicides
  • Cétones
  • Composés nitroaromatiques
  • Phénols
  • Composés volatils
Semblable à :
  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de l’alcool, GC pour alcools, GC pour cétones, GC pour glycols, GC pour isomères aromatiques
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Type d’USP G16, G20
Phase stationnaire Trace™ TR-WAX
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 260/280°C