Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-WaxMS
Code produit 10314523 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
30m
30 m
60m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10314523 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10503035 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10089682 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10455353 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10513815 60m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10651196 30m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10394323 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
11557771 60m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10489064 30m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10314523 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260X296P
En stock
Utilisez cette colonne de GC polaire à faible bleeding et très stable pour les séparations à haute polarité pour l’analyse MS.
Pour les séparations à polarité élevée dans le cadre d’une analyse GC/MS, choisissez la colonne de GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS à faible bleeding et à polarité élevée. La colonne TRACE TR-WaxMS est fabriquée à l’aide d’une technique de liaison exclusive qui minimise le bleeding et élargit la plage de températures de fonctionnement maximales (de 260 à 280 °C).
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Phase polaire, polyéthylène-glycol
  • Méthode de liaison exclusive pour une plage de températures de fonctionnement étendue
  • Bleeding extrêmement faible pour une sensibilité accrue et de meilleures correspondances de bibliothèque
  • Grande stabilité avec l’oxygène et l’eau
Applications :
  • Hydrocarbures aromatiques
  • Additifs alimentaires
  • Huiles essentielles
  • Alcools
  • Esters
  • Aldéhydes
  • Cétones
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
Utilisations recommandées :
  • Aldéhydes
  • Huiles essentielles
Autres utilisations :
  • Acides
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Amines&endash;aliphatiques
  • Amines&endash;aromatiques
  • Herbicides
  • Cétones
  • Composés nitroaromatiques
  • Phénols
  • Composés volatils
Semblable à :
  • DB-Wax
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) GC/MS pour les hydrocarbures aromatiques, les alcools, les esters, les aldéhydes et les cétones, GC/MS pour les additifs alimentaires et les huiles essentielles
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire
Description 30 m x 0,25 mm x 1 µm
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type d’USP G16
Phase stationnaire Trace™ TG-WAXMS
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Température max. (métrique) 280/300°C