Learn More
Fisherbrand™ Thermohygromètres Traceable™ Memory-Loc™ avec étalonnage
Code produit 17367649 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
14 x 2,5 x 8,3 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17367649 14 x 2,5 x 8,3 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17367649 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 9876716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.84€
    289.47€ / 1 pièces
    Économisez 15.37€
    5% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Traceable™ Memory-Loc™ L'enregistreur de données thermohygromètre avec étalonnage vous permet de sécuriser les informations collectées.— Les données ne peuvent être ni écrasées ni modifiées.
  • Comprennent le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • Enregistrent jusqu’à 30 événements d’alarme uniques
  • L’alarme sonore / visuelle Smart-Alarm™ continue d’alerter même en cas de retour à la normale de l’unité
  • Taux d’échantillonnage réglable : de 1 min à 12 h en pas de 1 min.
  • Peut télécharger un fichier téléchargé par USB et le stocker sur un compte cloud TraceableLIVE™.
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 0 à 95%
Résolution 0,1
Plage de températures (métrique) -20°C à +70°C
Précision de la température ±0,4 °C
Description Thermohygromètre avec étalonnage Traceable™ Memory-Loc™
Mémoire 688 086 lectures
Dimensions (L x l x H) 14 x 2,5 x 8,3 cm