Learn More
Producteur de matériau de référence certifié (CRM) pour étalons d’étalonnage de la conductivité Traceable™ One-Shot™, Fisherbrand™
Code produit 11754246 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conductivité:
1 000 μm
1 413 μ℧
10 000 μm
10, 100, 1 000, 1 413, 10 000, 100 000 μm
100 μm
100 000 μm
Quantité:
100 ml
6 x 100 ml
Conditionnement:
6 pièces
600mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conductivité Quantité Conditionnement
11754246 1 413 μ℧ 6 x 100 ml 6 pièces
11774246 100 μm 6 x 100 ml 6 pièces
11784246 1 000 μm 100 ml 6 pièces
10735522 1 413 μ℧ 6 x 100 ml 600mL
11794246 10 000 μm 100 ml 6 pièces
11704256 100 000 μm 100 ml 6 pièces
11744246 10, 100, 1 000, 1 413, 10 000, 100 000 μm 6 x 100 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11754246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45€
    45.18€ / 6 pièces
    Économisez 3.27€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les applications de laboratoire ou de terrain
Idéal pour les applications de laboratoire ou sur le terrain
Les étalons de conductivité à usage unique étalonnent tous les conductimètres et toutes les sondes pour une précision maximale. Éliminez les risques de contamination éventuelle externe des récipients. L'étalonnage est effectué dans le flacon étalon.
Calibrage dans le conteneur— zéro contamination
  • Traçable à NIST (Institut national des normes et de la technologie)
  • Précision : le certificat indique une incertitude ou ±0,25 microsiemen ou ±0,25%
  • 100 % compatible avec tous les conductimètres
  • Accréditations A2LA ISO 34 et ISO 17025 plus ISO 9001
  • Comprend un tableau de température individuel et des instructions d'étalonnage étape par étape
  • Unités étiquetées (micromhos/microsiemens, ohms, pièces par million/TDS)
  • Usage unique. Élimine les risques de contamination externe. Chaque étalon contient 100 ml.
L'assortiment (09-328-20) contient un exemplaire de chaque référence suivante : 09-328-6, -7, -8, -9, -10 et -12
Informations sur la commande
Chaque flacon contient 100 ml
Spécification
Nom chimique ou matériau Conductivity Standard
Conditionnement 6/boîte
Conductivité 1 413 μ℧
Technique Étalonnage de l’instrument de conductivité
Couleur Transparent
pH 7
À utiliser avec (équipement) Conductivity Meter
Solubilité Soluble dans l’eau
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Étalon de conductivité
Quantité 6 x 100 ml