Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données de température USB à usage unique TraceableOne™
Code produit 17337619 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à -15°C
2°C à 8°C
Mémoire des données:
16 000 lectures, 30 jours, 3 minute d’intervalle
16 000 mesures, 10 jours, intervalle de 1 minute.
16 000 relevés, 90 jours, intervalle de 10 minutes.
16 000 relevés, 30 jours, 3 minute d’intervalle
16 000 relevés, 60 jours, 6 minute d’intervalle
Conditionnement:
40 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Mémoire des données Conditionnement
17337619 2°C à 8°C 16 000 mesures, 10 jours, intervalle de 1 minute. 40 pièces
17347619 -20°C à -15°C 16 000 mesures, 10 jours, intervalle de 1 minute. 40 pièces
17357619 2°C à 8°C 16 000 relevés, 30 jours, 3 minute d’intervalle 40 pièces
17367619 -20°C à -15°C 16 000 lectures, 30 jours, 3 minute d’intervalle 40 pièces
17377619 2°C à 8°C 16 000 relevés, 60 jours, 6 minute d’intervalle 40 pièces
17387619 -20°C à -15°C 16 000 relevés, 60 jours, 6 minute d’intervalle 40 pièces
17397619 2°C à 8°C 16 000 relevés, 90 jours, intervalle de 10 minutes. 40 pièces
17307629 -20°C à -15°C 16 000 relevés, 90 jours, intervalle de 10 minutes. 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17337619 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 1800401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    800.12€ / 40 pièces
    Économisez 34.88€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’enregistreur de température USB à usage unique TraceableOne™ génère automatiquement un rapport de données PDF via le port USB.
  • Indicateur d’alarme LED pour une indication visuelle de l’état
  • Délai de 30 minutes avant le début de l’enregistrement pour une meilleure précision de l’enregistrement
  • La pochette de protection en plastique maintient un niveau d’étanchéité IP67
  • Code-barres pour une lecture en interne
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
Type À usage unique USB Enregistreur de données de température
Type d’affichage Pas d’affichage
Mémoire des données 16 000 mesures, 10 jours, intervalle de 1 minute.
Étalonnage NIST
Types d’alarme Voyant LED
Type de batterie 3,0 V CR2450
Autonomie de la batterie 2 ans
Canaux 1
Interface USB
Types de capteur max.
Plage de températures (métrique) 2°C à 8°C