Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1301MS
Code produit 10784637 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
75 m
105 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,4 µm
1,5 μm
1,5 µm
1,8 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10784637 60 m 0,32 mm 1,8 μm -
10514465 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10187544 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10259834 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10025834 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10219134 30 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10712917 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10660056 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10774637 60 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
10167894 15 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10046314 15 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10499244 15 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10341305 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10076074 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10229184 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10036124 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10792147 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10391015 60 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10320835 15 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10075984 15 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10036034 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10321315 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10381355 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10117334 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10127334 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10230295 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10641026 60 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10301025 60 m 0,25 mm 1,4 µm -
10792337 15 m 0,53 mm 1,5 μm 1 pièce
10487134 30 m 0,32 mm 1,5 µm -
10487324 30 m 0,53 mm 1,5 µm 1 pièce
10229134 30 m 0,32 mm 1,8 μm 1 pièce
10406954 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
10565815 60 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
10437724 105 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
10117424 75 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Code produit 10784637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260913410
Expédition estimée: 04-12-2026
Offre un bleeding faible, une excellente reproductibilité et homogénéité de colonne à colonne même avec des détecteurs sensibles tels que les ECD et MS.
Les colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS offrent un bleeding faible et une excellente reproductibilité et homogénéité de colonne à colonne même avec des détecteurs sensibles comme les ECD et MS.
  • Phase à polarité faible à modérée, 6 % de cyanopropylphényl / 94 % de diméthyl polysiloxane
  • Grande longévité
  • Excellente inertie
  • Équivaut à la phase USP G43
  • Semblable à : Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommandé dans les cas suivants :
  • Alcools
  • Matières organiques volatiles
  • Composés oxygénés
  • Solvants résiduels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de solvants résiduels, ECD et GC/MS pour les composés organiques volatils, ECD et GC/MS pour oxygénats, ECD et GC/MS pour solvants résiduels
Épaisseur du film 1,8 μm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 1,8 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 60 m de longueur
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Type d’USP G43
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-1301 MS
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Température max. (métrique) 260/280°C